Learn More
1,4-Butanediol, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,4-Butanediol |
| CAS | 110-63-4 |
| Nomi componenti o analita | 1,4-Butanediol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H10 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol, 1,4-Dihydroxybutane, 1,4-Tetramethylene glycol, 1,4BD, Butylene glycol, Dabco DBO, Diol 14B, NSC 406696, Polycure D, Sucol B, Tetramethylene 1,4-diol, Tetramethylene glycol, Vibracure A 250, ZM 0025 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OCCCCO |
| Show More |