Learn More
1,4 Butanediol, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11415865 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
4 x 4 L
6 x 1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11415865 4 x 4 L
11435416 4 L
11471135 6 x 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11415865 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0230002316
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
1,4 Butanediol Certified Grade, Clear Oily Liquid
  • 1,4 Butanediol and its derivatives are used in the manufacturing of technical plastics, polyurethanes, solvents, electronic chemicals and elastic fibers.
Chemical Identifiers
CAS 110-63-4
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00002968
Sinonimo Butane-1,4-diol, 1,4-Butyleneglycol, 1,4-Dihdyroxybutane, Tetramethylene 1,4-diol
Specifications
Punto di fusione 16°C (literature)
Colore ≤10 (APHA)
Densità 1.017g/mL at 25°C (Lit.)
Punti di ebollizione 230°C (Literature)
Punto d'infiammabilità 110°C / 273.2°F (Lit.)
Note percentuale saggio ≥99.0%
Formula molecolare HO(CH2)4OH
Indice di rifrazione n20/D 1.445 (Lit.)
Quantità 4 x 4 L
Beilstein 1633445
Densità vapore 3.1g/L (vs air)(Lit.)
Pressione del vapore < 1 hPa at 20°C (Lit.)
Grado Certified
Forma fisica Oily Liquid