Learn More
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, 90-95%
Codice prodotto. 11946511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11946511 100 g Bottiglia in vetro 100g
10656482 5 g Bottiglia in vetro 5g
10489780 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11946511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108651000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 303-26-4 | C17H19ClN2 | 286.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 303-26-4
Formula molecolare C17H19ClN2
Molecular Weight (g/mol) 286.79
InChI Key UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
PubChem CID 9340
IUPAC Name 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Punto di fusione 65.0°C to 75.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 178.0°C to 180.0°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (on dry substance) (Tertiary base)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Peso formulazione 286.79
Percent Purity 90 to 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.