Learn More
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10444515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10444515 5 g Bottiglia in vetro 5g
10288373 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10444515 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 23145-88-2
Formula molecolare C11H15ClN2
Molecular Weight (g/mol) 210.705
Numero MDL MFCD00040791
InChI Key GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
IUPAC Name 1-[(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 104.0°C to 106.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5560 to 1.5580
Quantità 5 g
Peso formulazione 210.71
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.