Learn More
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 15471558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471558 25 g 25g
15451558 1 g 1g
15461558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15471558 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55337.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23145-88-2 | C11H15ClN2 | 210.705 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23145-88-2
Formula molecolare C11H15ClN2
Molecular Weight (g/mol) 210.705
Numero MDL MFCD00040791
InChI Key GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
IUPAC Name 1-[(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.140 g/mL
Punti di ebollizione 104°C to 106°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.558
Quantità 25 g
Numero UN UN3267
Peso formulazione 210.71
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid