Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid, 94%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10478140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10478140 25 g Glass bottle 25g
10732791 5 g Glass bottle 5g
11944991 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10478140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170720250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 50921-39-6
Formula molecolare C11H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 210.66
InChI Key XYSRHOKREWGGFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclobutane-1-carboxylic acid, 1-p-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-209kr1, 1-4chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1 4-chlorophenyl cyclobutane carboxylic acid, 1-4 chlorophenyl-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chloro phenyl cyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 602761
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
SMILES C1CC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Punto di fusione 80.0°C to 90.0°C
Colore Purple to Yellow
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 92% min. (HPLC)
Formula lineare ClC6H4C4H6CO2H
Peso formulazione 210.66
Percent Purity 94%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.