Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10532581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50g
Codice prodotto. 10532581
Marca: Thermo Scientific Acros 170650025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Nota nome 99%
CAS 64399-28-6
CAS min. % 98.5
Colore White to Beige
CAS max % 100.0
Quantità 2.5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula molecolare C13H14ClN
Numero MDL MFCD00065289
Sinonimo 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile #, cyclohexanecarbonitrile,1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carbonitrile
InChI Key OSHOYPXOCQTDGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C#N)C2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 219.71
PubChem CID 116613
Peso formulazione 219.71
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.