Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10578863 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10578863 100 g Glass bottle 100g
10235830 5 g Glass bottle 5g
10327390 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10578863 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161571000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 80789-69-1
Formula molecolare C12H13ClO2
Molecular Weight (g/mol) 224.69
Numero MDL MFCD00001373
InChI Key QJNFJEMGWIQMJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorophenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopentane-1-carboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, asischem d50961, timtec-bb sbb000649, acmc-209pk2, labotest-bb lt00453384, 1-4-chloro phenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopentylcarboxylic acid
PubChem CID 97447
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
SMILES C1CCC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Punto di fusione 160.0°C to 164.0°C
CAS min. % 97.5
Colore Cream to Gray
CAS max % 100.0
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare ClC6H4C5H8CO2H
Peso formulazione 224.69
Percent Purity 98%