Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15489116
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15489116
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64737.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133902-66-6
Formula molecolare C9H8ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 209.633
Numero MDL MFCD00140928
InChI Key CAHIFLPAMJOAGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazole-4-yl-methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, pubchem13003, chlorophenyltriazolylmethanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-ylmethanol
PubChem CID 2763878
IUPAC Name [1-(4-chlorophenyl)triazol-4-yl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(N=N2)CO)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Punto di fusione 141°C to 145°C
Quantità 250 mg
Beilstein 4250389
Peso formulazione 209.63
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid