Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10783653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783653 1 g Amber Glass Bottle 1g
10621313 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10783653 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW04034DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 37560-50-2
Formula molecolare C11H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 205.641
Numero MDL MFCD00174283
InChI Key NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
PubChem CID 737212
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)pyrrole-2-carbaldehyde
SMILES C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.64
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche