Learn More
1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10467232
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10467232 1 g Amber glass bottle 1g
10148754 5 g Amber glass bottle 5g
10632253 10 g Amber glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10467232 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD10529DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 187998-35-2
Formula molecolare C11H9ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 236.655
Numero MDL MFCD01566260
InChI Key OAPQKGGVDCZENK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777166
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl, buttpark 9618-16, salor-int l317632-1ea, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic-acid, 4-chloro-4-carboxy-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-methyl
Peso formulazione 236.66
Percent Purity 97%