Learn More
1-(4-chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10521872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10521872 1 g Amber Glass Bottle 1g
10222882 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10521872 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK01547DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
Identificatori chimici
CAS 175137-17-4
Formula molecolare C13H13ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 264.709
Numero MDL MFCD00068141
InChI Key RTLVBOYPVGHHGC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-propyl, maybridge1_003964, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-propyl, 1-4-chloro-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2777583
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 264.71
Percent Purity 97%