Learn More
1-(4-chlorophenyl)ethanol, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258902
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
3391-10-4
C8H9ClO
156.61
MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
76926
(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetate
CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
3391-10-4
C8H9ClO
156.61
MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
76926
(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetate
CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Materiale o nome chimico 1-(4-chlorophenyl)ethanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 136°C (2.7 kPa)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water:(20°C) insoluble
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid