Learn More
1-(4-chlorophenyl)ethanol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11924661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11924661 25 g 25g
11914661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11924661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440510250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Identificatori chimici
CAS 3391-10-4
Formula molecolare C8H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 156.61
InChI Key MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
PubChem CID 76926
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetate
SMILES CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-chlorophenyl)ethanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 136°C (2.7 kPa)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water:(20°C) insoluble
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid