Learn More
1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, TRC
Codice prodotto. 30135862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135862 10 g 10g
30012762 25 g 25g
17981975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135862 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37957510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 303-26-4
Formula molecolare C17 H19 Cl N2
Molecular Weight (g/mol) 286.8
Sinonimo 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
IUPAC Name 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine
SMILES Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
Peso formulazione 286.1237