Learn More
1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10386434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10386434 25 g 25g
10233062 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10386434 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB07116EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 16851-83-5
Formula molecolare C10H8ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 241.689
Numero MDL MFCD00067753
InChI Key ACNNPPGRQRFTSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorophenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorobenzenesulfonyl pyrrole, maybridge1_001769, cbmicro_045913, 1-4-chlorophenyl sulfonylpyrrole, 1-chloro-4-pyrrolylsulfonyl benzene, 4-chloro-1-pyrrolylsulfonyl benzene, 1-4-chlorobenzenesulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorophenylsulfonyl-1h-pyrrole
PubChem CID 706366
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)sulfonylpyrrole
SMILES C1=CN(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 241.7
Percent Purity 97%