Learn More
1,4-Chrysenequinone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16450767
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16450767 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16450767 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111441
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress 1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Chrysenequinone
CAS 100900-16-1
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H10O2
Quantità 50 mg
Sinonimo Chrysene-1,4-dione
Informazioni di solubilità DMSO : 3.33 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC4=CC=CC=C43)C=CC2=O
Molecular Weight (g/mol) 258.27
Peso formulazione 258.27
Percent Purity 93.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only