Learn More
1,4-Chrysenequinone, TRC
Codice prodotto. 30137646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137646 10 mg 10mg
30009559 5 mg 5mg
30006714 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC32723510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100900-16-1
Formula molecolare C18H10O2
Molecular Weight (g/mol) 258.27
Sinonimo 1,4-Chrysenedione
IUPAC Name chrysene-1,4-dione
SMILES O=C1C=CC(=O)c2c1ccc3c2ccc4ccccc34
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Chrysenequinone
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H10O2/c19-16-9-10-17(20)18-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)13(14)7-8-15(16)18/h1-10H
Peso formulazione 258.0681