Learn More
1-(4-Cyanophenyl)-4-piperidinecarbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10782113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782113 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10782113 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00066DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Cyanophenyl)-4-piperidinecarbohydrazide
CAS 352018-91-8
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H16N4O
Numero MDL MFCD03086202
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carbohydrazide, 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarbohydrazide, 4-4-???piperidyl benzenecarbonitrile
InChI Key RGOGBQRLKKDOHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC Name 1-(4-cyanophenyl)piperidine-4-carbohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 244.30
PubChem CID 2779654
Peso formulazione 244.3
Percent Purity 97%