Learn More
1,4-Cyclohexadiene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10695202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10695202 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10706561 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10389323 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10695202 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154820250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 628-41-1
Formula molecolare C6H8
Molecular Weight (g/mol) 80.13
Numero MDL MFCD00001535
InChI Key UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
IUPAC Name cyclohexa-1,4-diene
SMILES C1C=CCC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Cyclohexadiene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -49.2°C
Colore Colorless
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 82.0°C
Punto d'infiammabilità −6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4710 to 1.4730
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.84
Stabilizzatore 0.1% BHT
Peso formulazione 80.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Cyclohexadiene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.