Learn More
1,4-Cyclohexadiene, 97%, stabilized
Produktkod. 10706561 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Förpackningsstorlek
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Imballaggio unitSize
10706561 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10695202 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10389323 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10706561 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 154820050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-41-1
Formula molecolare C6H8
Molecular Weight (g/mol) 80.13
Numero MDL MFCD00001535
InChI Key UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
IUPAC Name cyclohexa-1,4-diene
SMILES C1C=CCC=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico 1, 4-Cyclohexadiene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -49.2°C
Colore Colorless
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 82.0°C
Punto d'infiammabilità −6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4710 to 1.4730
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.84
Stabilizzatore 0.1% BHT
Peso formulazione 80.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Cyclohexadiene, stabilized
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Faroangivelser
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
RUO – Research Use Only
Produkttitel