Learn More
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 99+%, mixture of cis and trans, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10556782 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10556782 5 g Bottiglia in vetro 5g
10741052 100 g Bottiglia in vetro 100g
10310674 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10556782 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406040050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1076-97-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1076-97-7
Formula molecolare C8H12O4
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Numero MDL MFCD00001465
InChI Key PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
PubChem CID 14106
IUPAC Name cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Nota nome Mixture of cis and trans
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 165°C to 168°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder