Learn More
1,4-Cyclohexanedimethanol, cis + trans, 99%
Codice prodotto. 11432788
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11432788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16769.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 105-08-8 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
CHDM is a precursor to polyesters. It is one of the most important co-monomers for production of polyethylene terephthalate (PET), or polyethylene terephthalic ester (PETE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
CHDM is a precursor to polyesters. It is one of the most important co-monomers for production of polyethylene terephthalate (PET), or polyethylene terephthalic ester (PETE).
Solubility
Miscible with water, glycolether and ketones.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, water, moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-08-8
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Numero MDL MFCD00001512,MFCD00066360
InChI Key YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
PubChem CID 7735
IUPAC Name [4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Cyclohexanedimethanol
Nota nome cis + trans
Punto di fusione ∼30°C
Densità 1.04
Punti di ebollizione 282°C to 284°C
Punto d'infiammabilità 161°C (322°F)
Quantità 100 g
Beilstein 1902271
Informazioni di solubilità Miscible with water,glycolether and ketones.
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Cyclohexanedimethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Cyclohexanedimethanol