Learn More
1,4-Cyclohexanediol, 99%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10343432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10343432
Marca: Thermo Scientific Acros 111150250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 556-48-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-48-9
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
InChI Key VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
PubChem CID 11162
IUPAC Name cyclohexane-1,4-diol
SMILES OC1CCC(O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Cyclohexanediol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 98°C to 102°C
Punti di ebollizione 150°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H10(OH)2
Quantità 25 g
Beilstein 06, IV, 5209
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%