Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 4-Cyclohexanedione |
| Punto di fusione | 76.0°C to 80.0°C |
| Colore | Beige or Yellow |
| Punti di ebollizione | 112°C (26.0 hPa) |
| Punto d'infiammabilità | 132°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H8(=O)2 |
| Quantità | 250 g |
| Vedi altri risultati |