Learn More
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal), 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10192364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 10192364
Marca: Thermo Scientific Acros 201520100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Cyclohexanedione mono(2, 2-dimethyltrimethylene ketal)
CAS 69225-59-8
Punto di fusione 49.0°C to 50.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Formula molecolare C11H18O3
Quantità 10 g
Sinonimo 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 1,4-cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione mono 2,2-dimethyltrimethylene ketal, 3,3-dimethyl-1,5-dioxa-spiro 5.5 undecan-9-one, 9,9-dimethyl-7,11-dioxaspiro 5.5 undecan-3-one, 1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 3,3-dimethyl, pubchem11226, maybridge1_004236, 1,4-cyclohexanedionemono-2,2-dimethyltrimethyleneketal
InChI Key COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(COC2(CCC(=O)CC2)OC1)C
IUPAC Name 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Molecular Weight (g/mol) 198.26
PubChem CID 587968
Peso formulazione 198.26
Percent Purity 98+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.