Learn More
1,4-Cyclohexanedione, TRC
Codice prodotto. 30367146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30367146 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367146 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98799025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Cyclohexanedione
CAS 637-88-7
Formula molecolare C6H8O2
Quantità 25 g
Sinonimo 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone
InChI Formula InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCC(=O)CC1
IUPAC Name cyclohexane-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 112.13