Learn More
1,4-Cyclohexanedione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Cyclohexanedione |
| CAS | 637-88-7 |
| Formula molecolare | C6H8O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC Name | cyclohexane-1,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.13 |