Learn More
1,4-Diaminobutane, 99%
Codice prodotto. 10386410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10386410 25 g Bottiglia in vetro 25g
10316130 100 g Bottiglia in vetro 100g
10326130 500 g Bottiglia in vetro 500g
10267363 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10386410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112120250
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-60-1
Formula molecolare C4H12N2
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008235
InChI Key KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC Name butane-1,4-diamine
SMILES C(CCN)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Diaminobutane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 27.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8770g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C to 160.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)4NH2
Indice di rifrazione 1.4560 to 1.4610
Quantità 25 g
Beilstein 04,264
Indice di Merck 15,8058
Gravità specifica 0.877
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C).
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Diaminobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.