Learn More
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449426
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449426 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY1781
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
CAS 333-93-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H14Cl2N2
Quantità 100 mg
Sinonimo Putrescine dihydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (310.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (62.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCCN.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 161.07
Peso formulazione 161.07
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only