Learn More
1,4-Diaminobutane Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30364943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364943 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364943 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41602050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Formula molecolare C4 H12 N2 . 2 Cl H
Quantità 50 g
Sinonimo 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCCCN
IUPAC Name butane-1,4-diamine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 161.07
Peso formulazione 160.0534