Learn More
1,4-Diaminobutane, TRC
Codice prodotto. 30136904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136904 25 g 25g
30135224 100 g 100g
30005187 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136904 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41602525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-60-1
Formula molecolare C4 H12 N2
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Sinonimo Tetramethylenediamine (7CI), 1,4-Butylenediamine, 1,4-Diamino-n-butane, 1,4-Diaminobutane, 1,4-Tetramethylenediamine, NSC 60545, Putramine, Putrascine, Putrescin, Putrescine, α,ω-Butanediamine
IUPAC Name butane-1,4-diamine
SMILES NCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diaminobutane
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
Peso formulazione 88.1