Learn More
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 97%
Codice prodotto. 10712515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712515 25 g Glass Bottle 25g
10214620 100 g Glass Bottle 100g
10060770 500 g Glass Bottle 500g
11966511 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10712515 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112470250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 280-57-9
Formula molecolare C6H12N2
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Numero MDL MFCD00006689
InChI Key IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
IUPAC Name 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
SMILES C1CN2CCN1CC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C to 160.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Indice di Merck 15,9834
Gravità specifica 1.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Punto di sublimazione 20 °C
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Hygroscopic Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.