Learn More
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 97%
Codice prodotto. 11966511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11966511 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10712515 25 g Glass Bottle 25g
10214620 100 g Glass Bottle 100g
10060770 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11966511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112470025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 280-57-9
Formula molecolare C6H12N2
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Numero MDL MFCD00006689
InChI Key IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
IUPAC Name 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
SMILES C1CN2CCN1CC2
Specifications
Materiale o nome chimico 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C to 160.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Indice di Merck 15,9834
Gravità specifica 1.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Punto di sublimazione 20 °C
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Hygroscopic Crystals
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H228-Solido infiammabile.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.