Learn More
(+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane, 98+%
Codice prodotto. 15498937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498937 250 mg 250mg
15488937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15498937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52305.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4430-75-5 | C8H16N2 | 140.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4430-75-5
Formula molecolare C8H16N2
Molecular Weight (g/mol) 140.23
Numero MDL MFCD01098257
InChI Key ONHPOXROAPYCGT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo octahydro-1h-pyrido 1,2-a pyrazine, octahydro-2h-pyrido 1,2-a pyrazine, octahydro-pyrido 1,2-a pyrazine, 1,4-diazabicyclo 4.4.0 decane, octahydro-1h-pyrido 1,2-a piperazine, chembl98511, octahydropyrido 1,2-a pyrazine, 2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-pyrido 1,2-a pyrazine, +/--1,4-diazabicyclo, octahydropyrido 1,2-a-pyrazine
PubChem CID 2876391
IUPAC Name octahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazine
SMILES C1CCN2CCNCC2C1
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Punti di ebollizione 68°C to 72°C (3 mmHg)
Quantità 250 mg
Numero UN UN3267
Peso formulazione 140.23
Percent Purity ≥98%