Learn More
(+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane, TRC
Codice prodotto. 30368704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368704 500 mg 500mg
30368170 250 mg 250mg
30355409 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30368704 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD417580500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4430-75-5
Formula molecolare C8H16N2
Molecular Weight (g/mol) 140.23
IUPAC Name 2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazine
SMILES C1CCN2CCNCC2C1
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-4-9-7-8(10)3-1/h8-9H,1-7H2
Peso formulazione 140.1313