Learn More
1,4-Dibromo-2-methylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30378271
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30378271 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378271 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD425883500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-dibromotoluene
CAS 615-59-8
Formula molecolare C7 H6 Br2
Quantità 500 mg
Sinonimo Benzene, 1,4-dibromo-2-methyl-, Toluene, 2,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 1,4-Dibromo-2-methylbenzene, 1,4-Dibromotoluene, 2,5-Dibromotoluene, 3,6-Dibromotoluene, NSC 6222
InChI Formula InChI=1S/C7H6Br2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cc(Br)ccc1Br
IUPAC Name 1,4-dibromo-2-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 249.93
Peso formulazione 247.8836