Learn More
1,4-Dibromobenzene, 98%
Codice prodotto. 11488773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11488773 100 g 100g
11434220 50 g 50g
11444220 250 g 250g
11498773 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11488773 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10517.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
Solubility
Soluble in alcohol, benzene, chloroform, toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
Notes
Avoid excessive heat and light. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-37-6
Formula molecolare C6H4Br2
Molecular Weight (g/mol) 235.91
Numero MDL MFCD00000089
InChI Key SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC Name 1,4-dibromobenzene
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dibromobenzene
Punto di fusione 86°C to 90°C
Densità 1.841 g/mL
Punti di ebollizione 219°C to 220°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di rifrazione 1.5742
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1904543
Indice di Merck 14,3019
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,benzene,chloroform,toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
Peso formulazione 235.91
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dibromobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dibromobenzene