Learn More
1,4-Dibromobenzene, 99%
Codice prodotto. 10020750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10020750 250 g Plastic bottle 250g
10366220 1 kg Plastic bottle 1kg
10043373 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10020750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112732500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-37-6
Formula molecolare C6H4Br2
Molecular Weight (g/mol) 235.91
Numero MDL MFCD00000089
InChI Key SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC Name 1,4-dibromobenzene
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dibromobenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 86°C to 89°C
Colore Colorless to White
Densità 1.8400g/mL
Punti di ebollizione 219°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H4Br2
Quantità 250 g
Beilstein 05, 211
Indice di Merck 15, 3024
Gravità specifica 1.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform and ether
Peso formulazione 235.91
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals