Learn More
1,4-Dibromobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Dibromobenzene |
| CAS | 106-37-6 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Benzene, p-dibromo- (8CI), 1,4-Dibromobenzene, NSC 33942, p-Bromophenyl bromide, p-Dibromobenzene, p-Phenylene dibromide, para-Dibromobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC Name | 1,4-dibromobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 235.9 |
| Peso formulazione | 233.868 |