Learn More
1,4-Dibromobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032833
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
110-52-1
C4H8Br2
215.92
MFCD00000261
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
8056
1,4-dibromobutane
C(CCBr)CBr
110-52-1
C4H8Br2
215.92
MFCD00000261
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
8056
1,4-dibromobutane
C(CCBr)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 4-Dibromobutane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -20°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.8080g/mL
Punti di ebollizione 197°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Br(CH2)4Br
Indice di rifrazione 1.5176 to 1.5196
Quantità 1 L
Beilstein 01, 120
Fieser 13,313
Gravità specifica 1.808
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
Peso formulazione 215.92
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dibromobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.