Learn More
1,4-Dibromobutane, TRC
Codice prodotto. 30387579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387579 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387579 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD425130100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dibromobutane
CAS 110-52-1
Formula molecolare C4H8Br2
Quantità 100 g
Sinonimo 1,4-Dibromobutane, NSC 71435, Tetramethylene Dibromide, Tetramethylenebromide, α,ω-Dibromobutane
InChI Formula InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES BrCCCCBr
IUPAC Name 1,4-dibromobutane
Molecular Weight (g/mol) 215.91
Peso formulazione 213.8993