Learn More
1,4-Dibromobutane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Dibromobutane |
| CAS | 110-52-1 |
| Formula molecolare | C4H8Br2 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | 1,4-Dibromobutane, NSC 71435, Tetramethylene Dibromide, Tetramethylenebromide, α,ω-Dibromobutane |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| SMILES | BrCCCCBr |
| IUPAC Name | 1,4-dibromobutane |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.91 |
| Peso formulazione | 213.8993 |