Learn More
1,4-Dibromonaphthalene, 98+%
Codice prodotto. 10351581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10351581 5 g Bottiglia in vetro 5g
10294701 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10351581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406500050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-53-4
Formula molecolare C10H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 285.97
Numero MDL MFCD00041823
InChI Key IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
PubChem CID 66521
IUPAC Name 1,4-dibromonaphthalene
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dibromonaphthalene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 80.0°C to 82.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 285.96
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dibromonaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.