Learn More
1,4-Dibromonaphthalene, 98%
Codice prodotto. 11483687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483687 25 g 25g
11473687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18171.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-53-4
Formula molecolare C10H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 285.97
Numero MDL MFCD00041823
InChI Key IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
PubChem CID 66521
IUPAC Name 1,4-dibromonaphthalene
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dibromonaphthalene
Punto di fusione 80°C to 82°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 285.97
Percent Purity 98%