Learn More
1,4-Dibromonaphthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,4-Dibromonaphthalene |
| CAS | 83-53-4 |
| Formula molecolare | C10 H6 Br2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Naphthalene, 1,4-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dibromonaphthalene (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H |
| SMILES | Brc1ccc(Br)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1,4-dibromonaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 285.96 |
| Peso formulazione | 283.8836 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?