Learn More
1,4-Dibromopentane, TRC
Codice prodotto. 30366692
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366692 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD0713105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dibromopentane
CAS 626-87-9
Formula molecolare C5H10Br2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC(Br)CCCBr
IUPAC Name 1,4-dibromopentane
Molecular Weight (g/mol) 229.95
Peso formulazione 227.9149