missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dibutyl Benzene-1,4-dicarboxylate, TRC

Codice prodotto. 30011927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011927 1 g 1g
30010942 500 mg 500mg
30007761 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30011927 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD1593911G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1962-75-0
Formula molecolare C16H22O4
Molecular Weight (g/mol) 278.34
Sinonimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dibutyl ester (9CI), 1,4-Dibutyl 1,4-benzenedicarboxylate (ACI), Terephthalic acid, dibutyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 1,4-Dibutyl benzene-1,4-dicarboxylate, Butyl terephthalate, Dibutyl terephthalate, Eastman DBT, NSC 6349, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-dibutyl ester (ACI), Terephthalic Acid, Bis-butyl Ester
IUPAC Name dibutyl benzene-1,4-dicarboxylate
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCCC

Specifica

Materiale o nome chimico 1,4-Dibutyl Benzene-1,4-dicarboxylate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-7-9-14(10-8-13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Peso formulazione 278.1518
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.