Learn More
1,4-Dichlorobenzene, 99+%
Codice prodotto. 10570541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10570541 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10550371 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10570541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113190025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-46-7
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 147
Numero MDL MFCD00000604
InChI Key OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
IUPAC Name 1,4-dichlorobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dichlorobenzene
Nota nome 97%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione >173°C
Punto di fusione 52°C to 56°C
Colore White
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 174°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H4Cl2
Quantità 2.5 kg
Beilstein 05, 203
Indice di Merck 15, 3066
Gravità specifica 1.24
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,and carbon disulfide
Peso formulazione 147
Pressione del vapore 1.7mbar at 20°C
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dichlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.