Learn More
1,4-Dichlorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30371367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371367 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371367 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43187550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dichlorobenzene
CAS 106-46-7
Formula molecolare C6 H4 Cl2
Quantità 50 g
Sinonimo Benzene, p-dichloro- (8CI), 1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, Evola, NSC 36935, PDB, Paradi, Paradichlorobenzene, Paradow, Paramoth, Persia-Perazol, Santochlor, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMILES Clc1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 1,4-dichlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 147
Peso formulazione 145.969